1250020
USP
Estradiol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3,5(10),6-Estratetraen-3,17β-diol, 6-Dehydroestradiol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
estradiol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,14-17,19-20H,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVLCELUSWGWMSW-ZBRFXRBCSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3