Y0000314
Estradiol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Estradiol Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
estradiol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)