PHR2228
Estradiol 3-Methyl Ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
β-Estradiol 3-methyl ether, 3-Methoxyoestradiol, 3-O-Methyl Estradiol, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-methyl ether, 17β-Hydroxy-3-methoxy-1,3,5(10)-estratriene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
estradiol
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C19H26O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-18,20H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULAADVBNYHGIBP-GFEQUFNTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3