Fontos dokumentumok
1255001
USP
Estrone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Estrone, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
estrone
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
258-260 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Alkalmazás
- Conjugated Estrogens
- Conjugated Estrogens Tablets
- Esterified Estrogens
- Esterified Estrogens Tablets
- Estradiol
- Estradiol and Norethindrone Acetate Tablets
- Estradiol Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)