1220528
USP
Dipyridamole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′,2′′,2′′′,2′′′′,2′′′′′-[[8-(1-Piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4,6-triyl]trinitrilo]hexakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′,2′′′′′-{[8-(Piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4,6-triyl]tris(azanetriyl)}hexaethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dipyridamole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3