Fontos dokumentumok
SRE0045
Luciferase from Photinus pyralis (firefly)
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥10×1010 units/mg protein
Szinonimák:
Luciferase firefly
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10×1010 units/mg protein
molekulatömeg
62 kDa
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Unit Definition Conversion Factor: There are approximately 9000 Relative Light Units (RLU) per one traditional Light Unit that uses a peak height equivalent to 0.02 μCi of 14C in a PPO/POPOP cocktail.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
After reconstitution, the enzyme solutions can kept at 4-8 °C for up to 2 days or frozen in working aliquots at -20°C for at least one month. Repeated freezing and thawing is not recommended.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.