Fontos dokumentumok
D2850000
Dipyridamole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dipyridamole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
165-166 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE10A(10846) , PDE1A(5136) , PDE1B(5153) , PDE1C(5137) , PDE2A(5138) , PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE6A(5145) , PDE6B(5158) , PDE6C(5146) , PDE6D(5147) , PDE6G(5148) , PDE6H(5149) , PDE7A(5150) , PDE7B(27115) , PDE8A(5151) , PDE8B(8622) , PDE9A(5152) , SLC29A1(2030)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)