1220559
USP
Dipyridamole Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′,2′′,2′′′-[(6,8-Di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4-diyl)dinitrilo]tetrakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′-{[6,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4-diyl]bis(azanetriyl)}tetraethanol
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dipyridamole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3