1158005
USP
Cycloserine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidone, 4-Amino-3-isoxazolidinone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cycloserine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
147 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Cycloserine Capsules
Biokémiai/fiziológiai hatások
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2