1102805
USP
Cephradine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cephradine dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cephradine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)C3=CCC=CC3.O.O
InChI
1S/C16H19N3O4S.2H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;;/h2-3,6,10-11,15H,4-5,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);2*1H2/t10-,11-,15-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBKDHIDYMXXJLI-OEDJVVDHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)