Fontos dokumentumok
PHR1765
Cycloserine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidone, 4-Amino-3-isoxazolidinone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1158005
API-család
cycloserine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
mp
147 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2