Fontos dokumentumok
SLW2190/02M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
100 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 2190/02M
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Anyagok
PTFE key
conical
Csatlakozó
joint stopper19/26
gyártó/kereskedő neve
2190/02M
SciLabware
kapacitás
100 mL
100 mL
elzárócsap-furat
2.0 mm
Általános leírás
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)