1134211
USP
Cladribine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2′-Deoxy-2-methoxyadenosine, 2-Methoxy-2′-deoxyadenosine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cladribine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-19-11-14-9(12)8-10(15-11)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGRICISHTIAZJG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cladribine
- Cladribine Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3