Fontos dokumentumok
PHR8822
Nordazepam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Desmethyldiazepam
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
traceable to USP 1468400
kiszerelés
100 mg of
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3