Fontos dokumentumok
1134200
USP
Cladribine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, CdA, Cladribine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cladribine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Alkalmazás
- Cladribine Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3