Fontos dokumentumok
1041609
USP
Apraclonidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
p-Aminoclonidine monohydrochloride, 2-(4-Amino-2,6-dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10Cl2N4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clonidine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)N)Cl)N=C2NCCN2.Cl
InChI
1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTQYGBJVDRBCHC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Apraclonidine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Cardio-vascular system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)