Fontos dokumentumok
1112423
USP
Indomethacin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
indomethacin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
238-241 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Indomethacin
- Indomethacin Capsules
- Indomethacin Sodium
- Indomethacin for Injection
- Indomethacin Oral Suspension
- Indomethacin Suppositories
- Indomethacin Extended-Release Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
460.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
238 °C - closed cup