Fontos dokumentumok
1417113
USP
Indomethacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
indomethacin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
161-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Indomethacin
- Indomethacin Capsules
- Indomethacin Extended-Release Capsules
- Indomethacin Sodium
- Indomethacin Suppositories
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)