Fontos dokumentumok
1341001
USP
Indomethacin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
indomethacin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
- Indomethacin Capsules
- Indomethacin Extended-Release Capsules
- Indomethacin for Injection
- Indomethacin Oral Suspension
- Indomethacin Sodium
- Indomethacin Suppositories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3