1098027
USP
Cefpodoxime proxetil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefpodoxime
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H27N5O9S2/c1-9(2)33-21(30)35-10(3)34-19(29)15-11(6-31-4)7-36-18-14(17(28)26(15)18)24-16(27)13(25-32-5)12-8-37-20(22)23-12/h8-10,14,18H,6-7H2,1-5H3,(H2,22,23)(H,24,27)/b25-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTINZAODLRIQIX-FBXRGJNPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cefpodoxime Proxetil for Oral Suspension
- Cefpodoxime Proxetil Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3