Fontos dokumentumok
32344
Cefpodoxime
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(6R,7R)-7-{2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(Z)-methoxyimino]acetamido}-3-(methoxymethyl)-3-cephem-4-carboxylate, Cefpodoxime free acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(/C(C1=CSC(N)=N1)=N\OC)N[C@H](C2=O)[C@]3([H])N2C(C(O)=O)=C(COC)CS3
InChI
1S/C15H17N5O6S2/c1-25-3-6-4-27-13-9(12(22)20(13)10(6)14(23)24)18-11(21)8(19-26-2)7-5-28-15(16)17-7/h5,9,13H,3-4H2,1-2H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,23,24)/b19-8-/t9-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYUSVOMTXWRGEK-HBWVYFAYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?