Y0001306
Cefpodoxime proxetil for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Cefpodoxime proxetil
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefpodoxime
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)OC(OC(=O)OC(C)C)C)COC)N
InChI
1S/C21H27N5O9S2/c1-9(2)33-21(30)35-10(3)34-19(29)15-11(6-31-4)7-36-18-14(17(28)26(15)18)24-16(27)13(25-32-5)12-8-37-20(22)23-12/h8-10,14,18H,6-7H2,1-5H3,(H2,22,23)(H,24,27)/b25-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTINZAODLRIQIX-FBXRGJNPSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)