1046409
USP
Open Ring Aztreonam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic acid, (2S,3S)-2-{(Z)-2-[2-Aminothiazol-4-yl]-2-[2-carboxypropan-2-yloxyimino]acetamido}-3-(sulfoamino)butanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aztreonam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N[C@H]([C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c1nc([s]c1)N)C(=O)O)C)O
InChI
1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBLNMEMSULYOOK-VEHQQRBSSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Aztreonam Injection
- Aztreonam for Injection
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)