Fontos dokumentumok
1046205
USP
Aztreonam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
[2S-[2α,3β(Z)]]-2-[[[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aztreonam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions for assay according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Aztreonam
- Aztreonam for Injection
- Aztreonam Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)