Fontos dokumentumok
1046351
USP
Azure B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
azure b
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
205-210 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Methylene Blue
- Methylene Blue Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3