Merck
227935
Sigma-Aldrich
Azure B
prepared by direct synthesis
Szinonimák:
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H16ClN3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
305.83
Colour Index szám:
52010
Beilstein:
3922630
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
>85.0% (HPLC)
form
powder
mp
205-210 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
λmax
648 nm
ε (extinkciós együttható)
≥13000 at 241-247 nm
≥36000 at 287-293 nm
≥67000 at 638-644 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Azure B has been used in M′Fadyean stain to visualize Bacillus anthracis capsule.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Azure B is a cationic dye. It is part of the Romanowsky stain, which is used for staining of blood films. It is also used for the localization of nucleic acids and lignin.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A simple, reliable M'Fadyean stain for visualizing the Bacillus anthracis capsule
Owen MP
Journal of Microbiological Methods, 92, 264-269 (2013)
U.S. Forest Service research note FPL (1964)
Barbara J. Bain, Imelda Bates, Mike A Laffan
Dacie and Lewis Practical Haematology (2016)
E Rosales et al.
Environmental science and pollution research international, 19(5), 1738-1746 (2011-12-14)
The aim of this work was to improve the ability of electro-Fenton technique for the remediation of wastewater contaminated with synthetic dyes using a model azo dye such as Azure B. Batch experiments were conducted to study the effects of
Luaine Bandounas et al.
New biotechnology, 30(2), 196-204 (2012-05-09)
In this study we have investigated the molecular background of the previously reported dye decolourization potential of Bacillus sp. LD003. Strain LD003 was previously isolated on Kraft lignin and was able to decolourize various lignin model dyes. Specifically Azure B