Y0001240
Azathioprine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
azathioprine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJVMTMXQJDQJSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)