Fontos dokumentumok
1045541
USP
Azacitidine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
azacitidine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3