Merck
159018
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
98%
Szinonimák:
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H24O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
504.48
Beilstein:
100243
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Starting material for nucleoside synthesis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)