Merck
PHR3473
Supelco
Azacitidine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
5-Azacytosine, 2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.09
Beilstein:
116378
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1045539
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Alkalmazás
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
  • Reactions with oxide radical ion
  • Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3