1042408
USP
Argatroban
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Argatroban monohydrate, (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic Acid, Argipidine, MQPA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
argatroban
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N3[C@H](C[C@@H](CC3)C)C(=O)O)c1c2c(ccc1)CC(CN2)C.O
InChI
1S/C23H36N6O5S.H2O/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19;/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26);1H2/t14-,15?,17?,18-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIEZTKLTLCMZIA-LINCPPCXSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Argatroban Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)