Merck
BP370
Atenolol impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Atenolol, (±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)propoxy]phenylacetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H22N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atenolol
Forma
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Atenolol impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-tenidone Tablets
  • Atenolol Oral Solution
  • Atenolol Injection
  • Atenolol Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    Cikkek
    Az NMR-eltolódási táblázatok segítenek a deuterált oldószerekben lévő szennyeződések azonosításában, segítve a pontos kémiai elemzést.