Fontos dokumentumok
1044298
USP
Atenolol Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′-{[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4,1-phenylene)}diacetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H22N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.39
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
atenolol
kiszerelés
pkg of 25 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJTRBVLDVHIXNJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Atenolol Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Atenolol
  • Atenolol Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3