1696109
USP
Triprolidine hydrochloride Z-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]pyridine monohydrochloride, (Z)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
triprolidine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Triprolidine Hydrochloride
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)