Fontos dokumentumok
PHR8987
Supelco
Methylphenidate Erythro Isomer
certified reference material
Szinonimák:
(RS)-Methyl 2-phenyl-2-[(SR)-piperidin-2-yl]acetate, hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.77
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1ML
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C