Fontos dokumentumok
1.19813
Supelco
Sulfate standard solution
traceable to SRM from NIST Na₂SO₄ in H₂O 1000 mg/l SO₄ Certipur®
Szinonimák:
Sulfate standard for aqueous matrices ready for use
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
technika/technikák
ion chromatography: suitable
sűrűség
0.998 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Concentration     β (SO₄²⁻): 990 - 1010 mg/l
Determination method: Titration with Lead(II)perchlorate solution.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: ± 2 mg/l
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg