Fontos dokumentumok
BP673
Dipivefrine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
[2-(2,2-Dimethylpropanoyloxy)-4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl] 2,2-dimethylpropanoate hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H29NO5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
387.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dipivefrine
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(CC(O)c1cc(c(cc1)OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)C.[H+]
InChI
1S/C19H29NO5.ClH/c1-18(2,3)16(22)24-14-9-8-12(13(21)11-20-7)10-15(14)25-17(23)19(4,5)6;/h8-10,13,20-21H,11H2,1-7H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKFAUCPBMAGVRG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Dipivefrine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)