Fontos dokumentumok
02270
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Szinonimák:
Adrenalone hydrochloride
Teszt
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
szennyeződések
≤10% water
mp
244-249 °C (dec.)
funkcionális csoport
amine
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSRRBDMYOUQTCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?