Z777302
Unix™ SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Javasolt termékek
product name
Unix™ SEC-300 UHPLC Column, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L59
leírás
protein molecular weight 5,000 - 1,250,000 Da
termékcsalád
Unix™
gyártó/kereskedő neve
Unix
kiszerelés
1 ea of
parameter
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
technika/technikák
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 4.6 mm
matrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
részecskeméret
1.8 μm
pórusméret
200 Å pore size
pH-tartomány
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)