Fontos dokumentumok
Z777304
Unix SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
30 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
1.8 μm
mátrix aktív csoport:
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
pórusméret:
200 Å average pore size
Mátrix:
spherical silica
fully porous particle
Terméknév
Unix SEC-200 UHPLC Column, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L59
leírás
protein molecular weight range - 5,000 - 1,250,000 Da
termékcsalád
Unix
gyártó/kereskedő neve
Unix
kiszerelés
1 ea of
parameter
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
technika/technikák
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 4.6 mm
Mátrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
részecskeméret
1.8 μm
pórusméret
200 Å average pore size
pH-tartomány
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Utilizing proprietary surface technologies, Unix SEC-200 phase is made of uniform, hydrophilic, and neutral nanometer thick films chemically bonded to high purity and mechanically stabilized silica with the particle size of 1.8 μm. The combination of small particle size and large pore volume of Unix SEC-300 renders the highest separation effciency and resolution of analytes. The well controlled surface chemisty results in excellent lot-to-lot reproducibility. The unique bonding chemistry, coupled with the maximized bonding density, allows Unix SEC-200 to provide high stability and negligible non-specific interactions. Typical applications for the Unix SEC-200 columns include separation and analysis of biological molecules and water-soluble polymers.
Jogi információk
Unix is a trademark of Sepax Technologies
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)