Fontos dokumentumok
Z777308
Supelco
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
SRT® SEC-100 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
SRT®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Sepax 213100-4615
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
matrix
spherical silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol bonding phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å pore size
operating pH range
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Jogi információk
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)