G006119
HPLC Analysis of Bovine Serum Albumin (BSA) on Zenix® SEC-300 versus SRT® SEC-300, Effect of Particle Size on Resolution
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm, 300 Å particles (Z777051)
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777033)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL, BSA
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)