Fontos dokumentumok
Y0002247
Teriflunomide
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide, A 1726, A77-1726, A771726, Flucyamide, HMR 1726, N-(4-Trifluoromethylphenyl)-2-cyano-3-hydroxycrotoamide, SU 20
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9F3N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.21
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
teriflunomide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Teriflunomide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Teriflunomide is an orally available anti-inflammatory immunomodulator. It blocks the activity of dihydroorotate dehydrogenase, preventing pyrimidine synthesis and T and B cell proliferation and function. Teriflunomide has been used to treat rheumatoid arthritis and was recently approved for multiple sclerosis.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)