Fontos dokumentumok
SML2633
Sorafenib tosylate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-methylbenzenesulfonate, BAY 43-9006 tosylate salt, BAY43-9006 tosylate salt, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea, 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to very dark brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c2c(ccc(c2)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4cc(ncc4)C(=O)NC)Cl.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[H+]
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)