Fontos dokumentumok
SU861132
Supelco
Short thread autosampler vials, plastic
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
kiszerelés
pkg of 100 ea
elérhetőség
not available in USA
külső átmérő
11.6 mm
átmérő × Ma × belső átmérő
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 9 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)