Fontos dokumentumok
854188
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
gold aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
gold aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
Jellemzők
closure type crimp seal
keménység
45 (Durometer: shore A)
kiszerelés
pkg of 100 ea
méret × vastagság
11 mm × 1.0 mm
szerelvény
thread for 11 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)