Fontos dokumentumok
SU860092
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, pkg of 100 ea
Szinonimák:
9mm Threaded Vial Cap with Liner
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone septum
keménység
55 (Durometer: shore A)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
9 mm
szeptum átm. × vastagság
9 mm × 1.0 mm
szerelvény
thread for 9 mm
Általános leírás
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner is suitable for use with short thread (11.6 X 32 mm) autosampler vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons. The blue polypropylene cap can withstand temperature up to 135 °C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)