Fontos dokumentumok
SU860105
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.43
material
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
leírás
durometer: 45° shore A
Jellemzők
closure type crimp seal
open center
kiszerelés
pkg of 100 ea
átmérő × vastagság
20 mm × 3.0 mm
szerelvény
thread for 20 mm
kompatibilitás
for use with CTC CombiPAL
Egyéb megjegyzések
Recommended for: CTC Combi-PAL.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)