SU860100
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only)
volume 10 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Rounded Bottom Headspace Vials
About This Item
Javasolt termékek
material
amber glass vial
round bottom
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
22.5 mm × 46 mm
térfogat
10 mL
szerelvény
thread for 18
kompatibilitás
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)