Merck
PHL89807
Tetrahydropalmatine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2,3,9,10-Tetramethoxyberbine, 5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, Berbine, THP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H25NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
355.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
N21C(Cc4c(c(c(cc4)OC)OC)C2)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)